Merck
APO455828415
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
500 MG
¥33,900
ベンダーカタログ番号: OR1986-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
500 MG
¥33,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR1986-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-11(13)10(12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI Key
DMZGURNRYOUAGC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-oxo-4-phenylbutanoate
ピクトグラム
Flame
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-oxo-4-phenylbutanoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)