Merck
APO455827716
Apollo Scientific Ltd
Methyl (E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-15-11-5-3-9(4-6-11)7-10(8-13)12(14)16-2/h3-7H,1-2H3/b10-7+
InChI Key
MCFCPVVFVXSZSK-JXMROGBWSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-e-2-cyano-3-4-methoxyphenylacrylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-e-2-cyano-3-4-methoxyphenylacrylate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)