Merck
APO455827301
Apollo Scientific Ltd
5-Amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,100
ベンダーカタログ番号: OR14183-1G
¥14,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR14183-1G
¥14,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
bp
170
Iupac Name
5-amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N4/c11-8-2-1-7(3-9(8)12)16-10(14)6(4-13)5-15-16/h1-3,5H,14H2
InChI Key
LIBPJAAKKFAEAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-1-34-dichlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile
Boiling point
170
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-1-34-dichlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)