Merck
APO455826833
Apollo Scientific Ltd
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,500
1 G
¥24,700
ベンダーカタログ番号: OR12321-250MG
¥12,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,500
1 G
¥24,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR12321-250MG
¥12,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-piperidinylcarbonyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-6-12-7-5-10)13-8-2-1-3-9-13/h10,12H,1-9H2
InChI Key
JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-piperidin-4-ylcarbonylpiperidine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)