Merck
APO455826595
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.55
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
147-148
Iupac Name
4-chloro-4'-iodo-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8ClI/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
InChI Key
HCHAMYGZDLHKMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
Boiling point
147-148
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-4-iodobiphenyl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)