Merck
APO455826049
Apollo Scientific Ltd
2-(4-Chlorophenyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClN.ClH/c12-10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11;/h4-7,11,13H,1-3,8H2;1H
InChI Key
POXMBRSBLGHIQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-4-chlorophenylpiperidine-hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)