Merck
APO455824147
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-fluoro-5-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5FO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
OZEBHMHUZNPCME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-formylbenzoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-formylbenzoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)