Merck
APO447397848
Apollo Scientific Ltd
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,800
ベンダーカタログ番号: PC450213-250MG
¥29,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC450213-250MG
¥29,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2-(2,2-difluoroethoxy)ethoxy)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12F2O3/c7-6(8)5-11-4-3-10-2-1-9/h6,9H,1-5H2
InChI Key
JKJNRFNWOLZMQC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-22-difluoroethoxyethoxyethan-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-2-22-difluoroethoxyethoxyethan-1-ol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)