Merck
APO444780875
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-6-methoxy-1H-benzimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-6-methoxy-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-6(9)8-7(3-5)10-4-11-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
AAESOAJUKHUHAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-methoxy-1h-benzimidazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-6-methoxy-1h-benzimidazole
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)