Merck
APO428499186
Apollo Scientific Ltd
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,400
5 G
¥48,500
10 G
¥81,400
ベンダーカタログ番号: PC303062-1G
¥19,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,400
5 G
¥48,500
10 G
¥81,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC303062-1G
¥19,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-ethoxy-2,4-difluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H9F2NO/c1-2-12-8-5(9)3-4-6(11)7(8)10/h3-4H,2,11H2,1H3
InChI Key
SVBJINNDWHYYHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluoroaniline
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-ethoxy-24-difluoroaniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)