Merck
APO428499024
Apollo Scientific Ltd
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-2-13-8-4-3-7(10)9(11)6(8)5-12/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
AGFFKGUXHHUHOB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-ethoxy-23-difluorobenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)