Merck
APO428499020
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥37,800
5 G
¥127,600
10 G
¥213,200
ベンダーカタログ番号: PC302896-1G
¥37,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥37,800
5 G
¥127,600
10 G
¥213,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302896-1G
¥37,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
bp
117-120
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-2-3-8(10(11,12)13)7(4-6)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
UMEQVNCETMDPES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-120
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)