Merck
APO428498611
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,100
5 G
¥89,000
25 G
¥251,600
ベンダーカタログ番号: PC302662-1G
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,100
5 G
¥89,000
25 G
¥251,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.58
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302662-1G
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O2/c1-13-7-5(10)3-2-4(6(7)11)8(9)12/h2-3H,1H3
InChI Key
MCYMWQNLWOAEMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-3-methoxybenzoyl-chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)