Merck
APO428498583
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.61
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
bp
134-137
Iupac Name
(6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-14-7-3-2-6(10)5(9(7)11)4-8(12)13/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
SZVJYTRCVDHYHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid
Boiling point
134-137
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)