Merck
APO428498523
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.55
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7-5(9)1-4(3-11)2-6(7)10/h1-3H
InChI Key
RFARYBRXGROFNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)