Merck
APO428498504
Apollo Scientific Ltd
3'-Fluoro-5'-methylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,700
ベンダーカタログ番号: PC302555-100MG
¥14,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302555-100MG
¥14,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9FO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
KFJMZDKKROJRHE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-methylacetophenone
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-5-methylacetophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)