Merck
APO428498432
Apollo Scientific Ltd
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(3-fluoro-2-methylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7-8(5-6-10(12)13)3-2-4-9(7)11/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ASZYDQYGUZNHFU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methylphenylpropionic-acid
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-3-fluoro-2-methylphenylpropionic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)