Merck
APO428498362
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥28,000
5 G
¥69,300
ベンダーカタログ番号: PC302413-1G
¥28,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥28,000
5 G
¥69,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302413-1G
¥28,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H9F4N/c1-5-2-6(4-14)3-7(8(5)10)9(11,12)13/h2-3H,4,14H2,1H3
InChI Key
URDNLWAWYZBLQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)