Merck
APO428498234
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥51,700
5 G
¥182,700
10 G
¥317,100
25 G
¥626,500
ベンダーカタログ番号: PC302285-1G
¥51,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥51,700
5 G
¥182,700
10 G
¥317,100
25 G
¥626,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302285-1G
¥51,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(bromomethyl)-3-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H4BrClF4/c9-3-4-1-2-5(8(12,13)14)6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
InChI Key
XAILUIBARYCHEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl-bromide
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)