Merck
APO428498200
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥37,800
5 G
¥123,800
10 G
¥215,000
ベンダーカタログ番号: PC302251-1G
¥37,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥37,800
5 G
¥123,800
10 G
¥215,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302251-1G
¥37,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-4-7(9(10,11)12)3-2-6(8)5-13/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI Key
FEOVMOIWRLRBFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)