Merck
APO428498167
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,800
5 G
¥99,000
ベンダーカタログ番号: PC302218-1G
¥35,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,800
5 G
¥99,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302218-1G
¥35,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-3-2-6(5-13)4-7(8)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI Key
OLXNTNRECSTMGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)