Merck
APO428498028
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,500
5 G
¥98,600
10 G
¥171,200
ベンダーカタログ番号: PC302079-1G
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,500
5 G
¥98,600
10 G
¥171,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC302079-1G
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
[2-methoxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-14-8-4-2-3-7(6(8)5-13)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
InChI Key
UJYWLAALXLVJQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylbenzyl-alcohol
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-6-trifluoromethylbenzyl-alcohol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)