Merck
APO428343761
Apollo Scientific Ltd
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.02
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-5-iodopentane
Inchi Code
1S/C5H8F3I/c6-5(7,8)3-1-2-4-9/h1-4H2
InChI Key
MEEXEEFLZJDBEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
Flash Point
153
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-iodo-111-trifluoropentane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)