Merck
APO424015228
Apollo Scientific Ltd
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥43,800
ベンダーカタログ番号: OR16710-100MG
¥43,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥43,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR16710-100MG
¥43,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-7(8-4-1)3-5-9-6-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI Key
ZNRQDADTVSXYBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-oxa-1-azaspiro44nonane-hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-oxa-1-azaspiro44nonane-hydrochloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)