Merck
APO423214167
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
375.83
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-4-(bromomethyl)-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI Key
LOOYOQGDKQDGGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-bromide
ピクトグラム
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-bromide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)