Merck
APO414285094
Apollo Scientific Ltd
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H12F2N2/c7-6(8)5-10-3-1-9-2-4-10/h6,9H,1-5H2
InChI Key
JIARBLBYLGYCBZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)