Merck
APO414282358
Apollo Scientific Ltd
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,800
25 G
¥67,700
ベンダーカタログ番号: PC400709-5G
¥25,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,800
25 G
¥67,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: PC400709-5G
¥25,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2,3-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)4-5-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,12,13)
InChI Key
YFYNHFVWTBQDGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)