Merck
APO414279125
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥60,500
1 G
¥73,800
ベンダーカタログ番号: OR110852-500MG
¥60,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥60,500
1 G
¥73,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: OR110852-500MG
¥60,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5-bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-9(11-2)7(10)5-3-4-6(8)12-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NHKPOSQRUUNONK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-n-methoxy-n-methyl-2-furamide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)