Merck
AOBH7BADDF07
AOBChem
Isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,100
ベンダーカタログ番号: 36581-1G
¥31,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 36581-1G
¥31,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,12H,1-2H3
InChI Key
WZONAWVAPQBAPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36581.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)