Merck
AOBH3CD9F21E
AOBChem
1-(2-(Methoxymethyl)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥40,900
500 MG
¥55,200
1 G
¥74,300
5 G
¥245,600
ベンダーカタログ番号: 35747-250MG
¥40,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥40,900
500 MG
¥55,200
1 G
¥74,300
5 G
¥245,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35747-250MG
¥40,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-(methoxymethyl)phenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)10-6-4-3-5-9(10)7-12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
UUMBVASJMYOOFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-methoxymethyl-phenyl-ethanone.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35747.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)