Merck
AOBH30376765
AOBChem
(4-Bromo-3-fluoro-2-methylphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥63,800
500 MG
¥87,700
1 G
¥119,800
5 G
¥408,200
10 G
¥688,400
ベンダーカタログ番号: 35107-250MG
¥63,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥63,800
500 MG
¥87,700
1 G
¥119,800
5 G
¥408,200
10 G
¥688,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35107-250MG
¥63,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-bromo-3-fluoro-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
DAVJWJTULKXIEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-3-fluoro-2-methylphenyl-methanol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35107.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)