Merck
AOBH11E4FD30
AOBChem
4-(Ethoxymethyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(ethoxymethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-2-13-7-8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
InChI Key
DGUPNEQXGIBFDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxymethyl-phenylboronic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20234.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)