Merck
AOBH11E4FC9C
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥50,700
500 MG
¥69,400
1 G
¥94,000
ベンダーカタログ番号: 24649-250MG
¥50,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥50,700
500 MG
¥69,400
1 G
¥94,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 24649-250MG
¥50,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-(methoxymethoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C12H10BrClO2/c1-15-7-16-11-5-2-8-6-9(13)3-4-10(8)12(11)14/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
NZTHCMRCJAQZGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-1-chloro-2-methoxymethoxy-naphthalene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24649.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)