Merck
AOBH11E4FC83
AOBChem
1-Bromo-3-chloro-5-fluoro-4-(methoxymethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥43,700
10 G
¥68,700
25 G
¥127,700
ベンダーカタログ番号: 17731-5G
¥43,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥43,700
10 G
¥68,700
25 G
¥127,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.5
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 17731-5G
¥43,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-3-fluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrClFO2/c1-12-4-13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
HSAXWKLCPNZQAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-chloro-5-fluoro-4-methoxymethoxy-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17731.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)