Merck
AOBH039CD35C
AOBChem
[4-Chloro-2-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥28,700
1 G
¥37,300
5 G
¥113,400
10 G
¥187,200
ベンダーカタログ番号: 33815-500MG
¥28,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥28,700
1 G
¥37,300
5 G
¥113,400
10 G
¥187,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 33815-500MG
¥28,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-chloro-2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8ClFOS/c1-12-8-6(9)3-2-5(4-11)7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI Key
OTQNHCSBLAZBMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-3-methylsulfanyl-phenyl-methanol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33815.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)