Merck
AOB945512085
AOBChem
2-Chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.45
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H
InChI Key
SYGINKAMEXQQEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-iodo-3-trifluoromethyl-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33221.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)