Merck
AOB640094656
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥34,100
1 G
¥44,500
5 G
¥139,500
ベンダーカタログ番号: 22141-500MG
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥34,100
1 G
¥44,500
5 G
¥139,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 22141-500MG
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3/c1-15-8(14)6-3-2-5(4-7(6)10)16-9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
GKHWRWXANBVFOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-benzoic-acid-methyl-ester.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22141.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)