Merck
AOB640093915
AOBChem
2-Chloro-5-isopropylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥37,900
1 G
¥49,900
5 G
¥158,500
10 G
¥264,000
ベンダーカタログ番号: 19415-500MG
¥37,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥37,900
1 G
¥49,900
5 G
¥158,500
10 G
¥264,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 19415-500MG
¥37,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-5-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
MXEPLXPXXYZIPE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-isopropylbenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19415.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)