Merck
AMBH9A260485
Ambeed, Inc.
5(6)-TAMRA SE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥40,500
50 MG
¥56,600
100 MG
¥80,900
250 MG
¥131,900
ベンダーカタログ番号: A718529-25MG
¥40,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥40,500
50 MG
¥56,600
100 MG
¥80,900
250 MG
¥131,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
1055.07
ベンダーカタログ番号: A718529-25MG
¥40,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(3,6-bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-(((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)benzoate--2-(3,6-bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-(((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)carbonyl)benzoate (1/1)
Inchi Code
1S/2C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)22-13-16(5-8-19(22)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34;1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)19-8-5-16(13-22(19)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h2*5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI Key
PZJJMXHEFZZNPB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/246256-50-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)