Merck
AMBH9A1D423B
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,800
1 G
¥15,900
ベンダーカタログ番号: A935717-100MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥11,800
1 G
¥15,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A935717-100MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(5-bromo-6-methoxy-2-naphthyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-8(15)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(16-2)13(11)14/h3-7H,1-2H3
InChI Key
KDDYYAXVVDTNND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84167-74-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)