Merck
AMBH9A1D3FF6
Ambeed, Inc.
1-Phenylcyclobutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥55,000
100 MG
¥87,700
250 MG
¥143,100
1 G
¥372,100
ベンダーカタログ番号: A715555-50MG
¥55,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥55,000
100 MG
¥87,700
250 MG
¥143,100
1 G
¥372,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A715555-50MG
¥55,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-phenylcyclobutanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-10(7-4-8-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,11H,4,7-8H2
InChI Key
LHXASHUXCRQHPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/935-64-8.html
Synonym
1-phenylcyclobutan-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)