Merck
AMBH9A1D399D
Ambeed, Inc.
5-Methylbenzene-1,2,3-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥46,000
250 MG
¥72,000
1 G
¥180,900
ベンダーカタログ番号: A229073-100MG
¥46,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥46,000
250 MG
¥72,000
1 G
¥180,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A229073-100MG
¥46,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methyl-1,2,3-benzenetriol
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,8-10H,1H3
InChI Key
NYUABOGYMWADSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/609-25-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)