Merck
AMBH99DEDCB2
Ambeed, Inc.
1,7-Dioxa-4,10-diazacyclododecane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥57,000
100 MG
¥86,400
250 MG
¥133,600
1 G
¥321,800
ベンダーカタログ番号: A638414-50MG
¥57,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥57,000
100 MG
¥86,400
250 MG
¥133,600
1 G
¥321,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A638414-50MG
¥57,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,7-dioxa-4,10-diazacyclododecane
Inchi Code
1S/C8H18N2O2/c1-5-11-7-3-10-4-8-12-6-2-9-1/h9-10H,1-8H2
InChI Key
PWJHXHMUGFXPSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/294-92-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)