Merck
AMBH99DED5D3
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥50,200
100 MG
¥79,800
250 MG
¥129,700
1 G
¥336,600
ベンダーカタログ番号: A1153299-50MG
¥50,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥50,200
100 MG
¥79,800
250 MG
¥129,700
1 G
¥336,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1153299-50MG
¥50,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-5(7(13)14)6(12-3-4)8(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
CYWVURUPVFCNBP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245915-92-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245915-92-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)