Merck
AMBH99C04166
Ambeed, Inc.
7-Benzyl-4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥43,500
250 MG
¥70,900
1 G
¥168,500
ベンダーカタログ番号: A879274-100MG
¥43,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥43,500
250 MG
¥70,900
1 G
¥168,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A879274-100MG
¥43,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-benzyl-4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C15H14ClN3/c1-10-11(2)19(8-12-6-4-3-5-7-12)15-13(10)14(16)17-9-18-15/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
OWTBZRBZLBQVFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173458-80-5.html
Synonym
7-benzyl-4-chloro-5,6-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)