Merck
AMBH99C03FDB
Ambeed, Inc.
1-Nitro-4-phenethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥61,900
1 G
¥153,300
5 G
¥516,500
ベンダーカタログ番号: A790795-250MG
¥61,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥61,900
1 G
¥153,300
5 G
¥516,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A790795-250MG
¥61,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-nitro-4-phenethoxybenzene
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c16-15(17)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
InChI Key
MWXFEBAOPNEXDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92200-02-7.html
Synonym
1-nitro-4-phenethoxybenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)