Merck
AMBH99C039BD
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-5-fluorophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥20,100
1 G
¥36,900
5 G
¥95,400
ベンダーカタログ番号: A685072-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥20,100
1 G
¥36,900
5 G
¥95,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A685072-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-5-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15FN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-6-7(12)4-5-8(9)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
FELBQUPQCJZQQX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362670-07-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)