Merck
AMBH99C0392F
Ambeed, Inc.
1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥40,000
250 MG
¥62,300
1 G
¥154,800
ベンダーカタログ番号: A658767-100MG
¥40,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥40,000
250 MG
¥62,300
1 G
¥154,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A658767-100MG
¥40,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
ZCEHQPCGOUBSJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3786-39-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)