Merck
AMBH99C03834
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzenesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,300
5 G
¥29,200
25 G
¥82,200
ベンダーカタログ番号: A612780-1G
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,300
5 G
¥29,200
25 G
¥82,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A612780-1G
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
AOXWZFUBFROIHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html
Synonym
4-Bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)