Merck
AMBH99C03819
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-3-phenylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,800
250 MG
¥48,000
1 G
¥115,500
ベンダーカタログ番号: A607687-100MG
¥31,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,800
250 MG
¥48,000
1 G
¥115,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A607687-100MG
¥31,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzyl-3-phenylpiperazine
Inchi Code
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)13-19-12-11-18-17(14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI Key
KMOQMXILLUBOJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5368-32-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)